3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302499-1G PC302499-5G PC302499-10G
APOSPC302499-1GEA 110 EUR
APOSPC302499-1G APOSPC302499-5G APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652497
CAS nummer: 1240257-16-2