3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302501-1G PC302501-5G
APOSPC302501-1GEA 129 EUR
APOSPC302501-1G APOSPC302501-5G
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519319
CAS nummer: 1092460-73-5