3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302502-1G PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA 178 EUR
APOSPC302502-1G APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832351
CAS nummer: 1017779-17-7