3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302503-1G PC302503-5G PC302503-10G
APOSPC302503-1GEA 176 EUR
APOSPC302503-1G APOSPC302503-5G APOSPC302503-10G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Smeltpunt: 63…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832349
CAS nummer: 1017779-11-1