3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302508-1G PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA 168 EUR
APOSPC302508-1G APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783232
CAS nummer: 1261828-37-8