3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 117 EUR
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₄
Smeltpunt: 66…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519324
CAS nummer: 1092460-76-8