3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 176 EUR
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Smeltpunt: 79…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025399
CAS nummer: 916420-75-2