3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 172 EUR
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.20 g/mol
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519317
CAS nummer: 1005205-20-8