3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302517-1G PC302517-5G
APOSPC302517-1GEA 172 EUR
APOSPC302517-1G APOSPC302517-5G
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519362
CAS nummer: 1092461-23-8