3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302519-1G PC302519-5G
APOSPC302519-1GEA 149 EUR
APOSPC302519-1G APOSPC302519-5G
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519341
CAS nummer: 1092460-96-2