3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 172 EUR
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 313.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519378
CAS nummer: 1092461-35-2