3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302525-5G PC302525-1G PC302525-25G PC302525-100G
APOSPC302525-5GEA 90.6 EUR
APOSPC302525-5G APOSPC302525-1G APOSPC302525-25G APOSPC302525-100G
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832347
CAS nummer: 1017779-05-3