3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302526-10G PC302526-5G PC302526-1G PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA 0 EUR
APOSPC302526-10G APOSPC302526-5G APOSPC302526-1G APOSPC302526-250MG
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246181
CAS nummer: 883521-79-7