3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302528-1G PC302528-5G
APOSPC302528-1GEA 161 EUR
APOSPC302528-1G APOSPC302528-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832346
CAS nummer: 1017779-02-0