3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302529-1G PC302529-5G
APOSPC302529-1GEA 161 EUR
APOSPC302529-1G APOSPC302529-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832343
UN: 3439
ADR: 6.1,III