3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 351 EUR
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClF₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652423
UN: 3261
ADR: 8,III