3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302531-25G PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA 453 EUR
APOSPC302531-25G APOSPC302531-5G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115856
CAS nummer: 886497-11-6