3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 51.2 EUR
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115849
CAS nummer: 886496-91-9
UN: 3265
ADR: 8,II