3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302535-10G PC302535-5G PC302535-1G
APOSPC302535-10GEA 363 EUR
APOSPC302535-10G APOSPC302535-5G APOSPC302535-1G
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115862
CAS nummer: 886497-19-4