3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302538-1G PC302538-5G PC302538-250MG
APOSPC302538-1GEA 184 EUR
APOSPC302538-1G APOSPC302538-5G APOSPC302538-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07786699
CAS nummer: 887581-86-4