(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 117 EUR
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519374
CAS nummer: 1092461-32-9