3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 139 EUR
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
3-Fluoro-o-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112486
CAS nummer: 74266-68-5