3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 110 EUR
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06637312
CAS nummer: 77801-22-0