3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302551-1G PC302551-5G PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA 117 EUR
APOSPC302551-1G APOSPC302551-5G APOSPC302551-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660205
CAS nummer: 886499-04-3
UN: 3265
ADR: 8,II