3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302554-1G PC302554-5G PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA 614 EUR
APOSPC302554-1G APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783226
CAS nummer: 86256-51-1
UN: 3265
ADR: 8,III