3'-Fluoro-5'-methylacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302555-10G PC302555-5G PC302555-1G PC302555-100MG
APOSPC302555-10GEA 206 EUR
APOSPC302555-10G APOSPC302555-5G APOSPC302555-1G APOSPC302555-100MG
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115883
CAS nummer: 886497-73-0