4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 227 EUR
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Smeltpunt: 135…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832367
CAS nummer: 1214347-60-0