4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302561-1G PC302561-5G PC302561-10G
APOSPC302561-1GEA 116 EUR
APOSPC302561-1G APOSPC302561-5G APOSPC302561-10G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832360
CAS nummer: 1017779-33-7
UN: 3265
ADR: 8,II