4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
PC302565-1G PC302565-5G
APOSPC302565-1GEA 117 EUR
APOSPC302565-1G APOSPC302565-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201022
CAS nummer: 1373921-02-8