4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302566-1G PC302566-5G PC302566-10G
APOSPC302566-1GEA 117 EUR
APOSPC302566-1G APOSPC302566-5G APOSPC302566-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393833
CAS nummer: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III