4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302568-1G PC302568-5G PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA 117 EUR
APOSPC302568-1G APOSPC302568-5G APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687210
CAS nummer: 1323966-44-4