4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302570-1G
PC302570-5G
APOSPC302570-1GEA
111
EUR
APOSPC302570-1G
APOSPC302570-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formule:
C₈H₅ClFNO MW: 185.58 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19687208 CAS nummer: 1126320-68-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |