4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302571-1G PC302571-250MG PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA 191 EUR
APOSPC302571-1G APOSPC302571-250MG APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687182
CAS nummer: 1323966-35-3
UN: 3261
ADR: 8,III