4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 453 EUR
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660314
CAS nummer: 886503-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III