4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302574-10G PC302574-5G PC302574-1G PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA 586 EUR
APOSPC302574-10G APOSPC302574-5G APOSPC302574-1G APOSPC302574-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11553555
CAS nummer: 1160573-20-5