4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 117 EUR
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19687186
CAS nummer: 1323966-30-8