4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 186 EUR
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃NO
MW: 219.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13196584
CAS nummer: 1206593-27-2