4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302588-1G PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA 137 EUR
APOSPC302588-1G APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258689
CAS nummer: 1017779-32-6