4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302596-10G PC302596-5G PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA 373 EUR
APOSPC302596-10G APOSPC302596-5G APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201063
CAS nummer: 1373921-14-2