4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 117 EUR
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.64 g/mol
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519323
CAS nummer: 775288-85-2
UN: 3261
ADR: 8 III