4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302600-5G PC302600-10G PC302600-1G
APOSPC302600-5GEA 117 EUR
APOSPC302600-5G APOSPC302600-10G APOSPC302600-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025403
CAS nummer: 98187-17-8
UN: 3265
ADR: 8 II