4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 110 EUR
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₃
MW: 235.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398425
CAS nummer: 1261646-41-6