4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302603-1G PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA 226 EUR
APOSPC302603-1G APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398486
CAS nummer: 853771-92-3