4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 172 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Smeltpunt: 52…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774167
CAS nummer: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III