5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302610-1G PC302610-5G
APOSPC302610-1GEA 261 EUR
APOSPC302610-1G APOSPC302610-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832361
CAS nummer: 1017779-36-0
UN: 3265
ADR: 8 III