5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 117 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832362
CAS nummer: 1017779-39-3
UN: 3265
ADR: 8 III