5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302614-1G PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA 179 EUR
APOSPC302614-1G APOSPC302614-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519358
CAS nummer: 1092461-19-2
UN: 3265
ADR: 8,II