5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302621-1G PC302621-5G PC302621-10G PC302621-25G
APOSPC302621-1GEA 114 EUR
APOSPC302621-1G APOSPC302621-5G APOSPC302621-10G APOSPC302621-25G
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213625
CAS nummer: 148870-38-6