5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302623-1G PC302623-5G PC302623-10G
APOSPC302623-1GEA 49.7 EUR
APOSPC302623-1G APOSPC302623-5G APOSPC302623-10G
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671773
CAS nummer: 501008-41-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III