6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 225 EUR
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368118
CAS nummer: 797791-33-4